Hlavní dokumenty
644234
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamide
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H15NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
193.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
93-97 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)