Hlavní dokumenty
641367
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl) disulfide
97%
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3OC6H4S)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
278.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
41-45 °C (lit.)
functional group
disulfide
SMILES string
COc1ccc(SSc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O2S2/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-18-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)