Hlavní dokumenty
637327
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Synonyma:
Rare earth
About This Item
Lineární vzorec:
Ho2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
377.86
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
≥99.9% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: holmium
avg. part. size
<100 nm (DLS)
particle size
<50 nm (XRD)
mp
2330 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
InChI key
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.