Hlavní dokumenty
634077
Sigma-Aldrich
Naphthalene-2-sulfonamide
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
215-219 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI key
SWBLLSQMOMPTMC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
PTCDA 97%
Sigma-Aldrich
P11255
PTCDA