633801
Calcium titanate
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonyma:
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Doporučené produkty
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder
surface area
5-20 m2/g
particle size
<100 nm (BET)
density
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI key
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures