633259
N-Acetoxy-d3-succinimide
98 atom % D
Synonyma:
Acetic-d3 acid, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl ester
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
mp
133 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
InChI key
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)