Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 990,00 Kč |
4 x 25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 390,00 Kč |
800 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 22 600,00 Kč |
O této položce
3 990,00 Kč
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
sustainability
Sustainability features
concentration
2.0 M in THF
density
0.896 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
InChI key
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
- Mechano-chemical metathesis reactions
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
- Growth of large gold monolayer protected-clusters
- Anion substitution reactions
- Dehydrogenation reactions
Packaging
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 2.0 M in THF | description hydrogen-storage grade, ≥90% | description 0.5 M in diethyl ether | description ≥90% |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| concentration 2.0 M in THF | concentration - | concentration 0.5 M in diethyl ether | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.896 g/mL at 25 °C | density 0.666 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.719 g/mL at 25 °C | density 0.666 g/mL at 25 °C (lit.) |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability Greener Alternative Product |
| form liquid | form crystals | form liquid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium borohydride solution
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Cílové orgány
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Bod vzplanutí (°F)
-0.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-18 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9 + 16949-15-8
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What types of reactions is Product 230200, Lithium Borohydride, used in?
1 answer-
It is reagent for reduction of compounds containing ketonic, aldehydic, or ester carbonyls and a nitrile group, where reduction of the carbonyl but not of the nitrile group is wanted.
Helpful?
-
-
Is the tetrahydrofuran (THF) used in Product 230200, Lithium Borohydride, stabilized?
1 answer-
The THF used in this product is stabilized with 0.025% butylated hydroxytoluene (BHT).
Helpful?
-
-
Is Product 230200, Lithium Borohydride, an energy carrier?
1 answer-
Lithium borohydride is renowned for one of the highest energy density chemical energy carriers. By reacting with atmospheric oxygen, it liberates large amounts of heat.
Helpful?
-
-
Why does Product 230200, Lithium Borohydride, need to be handled under nitrogen?
1 answer-
This product is moisture sensitive, reacting violently with water, liberating extremely flammable gases.
Helpful?
-
-
Is it necessary to refrigerate Product 230200, Lithium Borohydride?
1 answer-
We do recommend to refrigerate this product, since it may develop pressure at room temperature.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.