Hlavní dokumenty
609951
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Lineární vzorec:
Si18O2
Molekulová hmotnost:
64.08
MDL number:
UNSPSC Code:
11101527
PubChem Substance ID:
isotopic purity
95 atom % 18O
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)