609420
Ammonium-15N2 sulfate
30 atom % 15N
Synonyma:
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
30 atom % 15N
form
solid
mol wt
132.74 by atom % calculation (30 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)