608211
D-Glucosamine-1-13C,15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
form
solid
optical activity
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
SMILES string
Cl[H].[15NH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i6+1,7+1;
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-NFGYZQEJSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)