Hlavní dokumenty
606553
Sigma-Aldrich
Toluene-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
Methylbenzene-1-13C
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC6H8
Molekulová hmotnost:
93.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
C[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
InChI key
YXFVVABEGXRONW-CDYZYAPPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)