605697
Methyl palmitate-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyma:
Methylhexadecanoate-13C16
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
bp
185 °C/10 mmHg
density
0.933 g/mL at 25 °C
mass shift
M+16
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI key
FLIACVVOZYBSBS-RHVLFXCPSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)