604402
Phenylacetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
Ethynyl-13C2-benzene
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
InChI key
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)