Hlavní dokumenty
604208
Sigma-Aldrich
tert-Butyl bromoacetate-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
Br13CH2CO2C(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.328 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3/i4+1
InChI key
BNWCETAHAJSBFG-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)