Hlavní dokumenty
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
Synonyma:
Bromoethylene-13C2
About This Item
Lineární vzorec:
H213C13CHBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
form
gas
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChI key
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)