Hlavní dokumenty
588644
Sigma-Aldrich
DL-Histidine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC5H9N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
282 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
NC(Cc1c[nH]cn1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i6+1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-PTQBSOBMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)