579866
L-Asparagine-4-13C monohydrate
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
optical activity
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O.N[C@@H](C[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i3+1;
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-FWGDTYFGSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)