Key Documents
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H14O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
λmax
251 nm
SMILES string
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
InChI key
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescent monomer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c