Hlavní dokumenty
561452
Sigma-Aldrich
Ethyllithium solution
0.5 M in benzene: cyclohexane
Synonyma:
Ethyllithium
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH2Li
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.00
Beilstein/REAXYS Number:
3587196
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
concentration
0.5 M in benzene: cyclohexane
density
0.862 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li]CC
InChI
1S/C2H5.Li/c1-2;/h1H2,2H3;
InChI key
BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyllithium is a general organolithium reagent used in the nucleophilic addition reaction to synthesize a variety of intermediates.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
flash_point_f
-17.0 °F - closed cup
flash_point_c
-27.22 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Highly stereoselective epoxidation of O-protected 3-hydroxy-1-nitroalkenes.
Jain A, et al.
Tetrahedron, 65(40), 8362-8366 (2009)
Conversions of osmabenzyne and isoosmabenzene.
Zhao Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11597-11603 (2012)
Interaction of alkyllithium compounds with base. Complex formation between ethyllithium and triethylamine in benzene.
Brown T L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 86(11), 2135-2141 (1964)