Merck
555088
1,1′-Bis(phenylphosphino)ferrocene
97%, solid
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H20FeP2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
402.19
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1,1′-Bis(phenylphosphino)ferrocene, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
sustainability
Sustainability features
mp
121-125 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)Pc2ccccc2.[CH]3[CH][CH][C]([CH]3)Pc4ccccc4
InChI
1S/2C11H10P.Fe/c2*1-2-6-10(7-3-1)12-11-8-4-5-9-11;/h2*1-9,12H;
InChI key
AWUKJQTXZWTWNH-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This catalyst exhibits exceptional stability and activity under harsh conditions, minimizing corrosive additives and extreme parameters. Its robust design enables extended catalyst lifetime and reduced waste. Click here for more information.
Application
Reactant for:
  • Synthesis of gold phosphido complexes
  • Asymmetric alkylation
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)