Hlavní dokumenty
553506
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
Synonyma:
C18 silica gel
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
extent of labeling
≥20.7% carbon loading
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)