539880
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3OC6H4C6H7(O)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
assay
96%
mp
179.5-183.5 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
InChI key
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c