Key Documents
526835
Sigma-Aldrich
PSS-Octamethyl substituted
Synonyma:
1,3,5,7,9,11,13,15-Octamethylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Octamethylsilsesquioxane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H24O12Si8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
536.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]12O[Si]3(C)O[Si]4(C)O[Si](C)(O1)O[Si]5(C)O[Si](C)(O2)O[Si](C)(O3)O[Si](C)(O4)O5
InChI
1S/C8H24O12Si8/c1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27/h1-8H3
Inchi Key
SOQGBGSEJYZNPS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c