Hlavní dokumenty
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H13NSi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
InChI key
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
General description
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
201.9 °F - closed cup
flash_point_c
94.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)