Přeskočit na
50062
Glycidyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Synonyma:
2,3-Epoxypropyl propargyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 780,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098793
Assay:
≥90% (GC)
3 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.448
density
1.040 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C#CCOCC1CO1
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h1,6H,3-5H2
InChI key
SYFZCLMMUNCHNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycidyl propargyl ether (GPE) is a glycidyl ether containing a terminal alkyne group.
Application
Glycidyl propargyl ether may be used in the synthesis of:
  • propargyl-functional poly(carbonate)s
  • hyperbranched polyglycerol (hbPG)
  • alkyne-functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) diols
  • dextran-based cyclodextrin polymers
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
148067473642291463
description
technical, ≥90% (GC)
description
99%
description
technical grade
description
98%
assay
≥90% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
98%
density
1.040 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.448
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
grade
technical
grade
-
grade
technical grade
grade
-
functional group
ether
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Resp. Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)