Přejít k obsahu
494143
Titanium(IV) diisopropoxidebis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.99%
Sustainability features
Synonyma:
Bis(dipivaloylmethanato)diisopropoxytitanium, Bis(isopropoxy)bis(dipivaloylmethanato)titanium, Diisopropoxybis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium, Titanium diisopropoxy bis(dipivaloylmethanate), Titanium(IV) diisopropoxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ti[OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3]2(OC3H7)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
532.58
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99%
form
solid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
mp
171.1-184.6 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.2C3H7O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;2*1-3(2)4;/h2*7,12H,1-6H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*8-7-;;;
InChI key
FXUGBFBGCBGWKX-KKUWAICFSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for vapor/solution phase deposition which can be used to make energy harvesting and storage devices. Click here for more information.
Application
Titanium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)