Hlavní dokumenty
486477
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
ClCH213COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
113.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.430 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
ClC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i2+1
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-VQEHIDDOSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)