Přeskočit na
327077
Silver
flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 720,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 310,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
1 720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99.9% trace metals basis
form
flakes
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
particle size
10 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Silver flakes (Ag) are micro-sized flakes with a high aspect ratio. They can be used as conductive fillers that result in high conductive devices at low volumetric concentrations. Silver flakes are cost-efficient fillers compared with conventional nanowires and nanoparticles.
Application
Ag flakes can be used in the synthesis of nanoparticles, which can be used for a variety of applications such as electronics, optoelectronics, and flexible electronics.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
265519326984265527
Silver flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327077
Silver
Silver foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265519
Silver
Silver foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326984
Silver
Silver foil, thickness 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265527
Silver
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
form
flakes
form
foil
form
foil
form
foil
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Printable elastic conductors by in situ formation of silver nanoparticles from silver flakes
Matsuhisa N, et al.
Nature Materials, 16(8), 834-834 (2017)
Conductive and stretchable silver-polymer blend for electronic applications
Proceedings, 6(8), 812-816 (2016)
Enhancing the Performance of Stretchable Conductors for E-Textiles by Controlled Ink Permeation
Jin H, et al.
Advanced Materials, 29(21), 1605848-1605848 (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
327077-50G04061826716571
327077-10G04061826716564