Přeskočit na
471240
N-Butyldiethanolamine
≥98.6%
Synonyma:
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 570,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 490,00 Kč
3 816,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-055-0
Beilstein/REAXYS Number:
1739642
MDL number:
Assay:
≥98.6%
1 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.6%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
InChI key
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Butyldiethanolamine (N-n-butyldiethanolamine) is a tertiary amine. It acts as an N-substituted diethanolamine ligand. It reacts with chromium(II) and lanthanide(III)/rare earth salts (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y) in the presence of coligands to afford three series of isostructural 1:1 3d(Cr(III))/4f(Ln(III)) coordination cluster compounds.
Application
N-Butyldiethanolamine (H2bdea, N-n-butyldiethanolamine) has been used in the synthesis of the following complexes (Hdnba = 3,5-dinitrobenzoic acid, Hpta = p-toluic acid, H2tpa = terephthalic acid):
  • new mononuclear [Cu(Hbdea)2]·2Hdnba , dinuclear [Cu2(μ-Hbdea)2(N3)2] and [Cu2(μ-Hbdea)2(pta)2]·2H2O
  • 1D polymeric [Cu2(μ-Hbdea)2(μ-tpa)]n·2nH2O copper(II) compounds
  • tetranuclear 3d-4f single-molecule magnet (SMM) complexes
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
471496455709471828
description
≥98.6%
description
≥98%
description
97%
description
≥99%
assay
≥98.6%
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4666 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
bp
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
mp
-
mp
40-45 °C (lit.)
mp
-
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Butyldiethanolamine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
265.1 °F - closed cup
flash_point_c
129.5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?