Merck
462551
Titanium(IV) tert-butoxide
deposition grade
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ti[OC(CH3)3]4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
340.32
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-412-9
Beilstein/REAXYS Number:
3681801
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
deposition grade
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
98.5-101.5% (gravimetric)
form
liquid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
sustainability
Sustainability features
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI key
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for vapor/solution phase deposition which can be used to make energy harvesting and storage devices. Click here for more information.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
117.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
47.2 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
3087-39-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)