450111
Zinc chloride
AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyma:
Dichlorozinc
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
Quality Level
product line
AnhydroBeads™
assay
99.99% trace metals basis
form
amorphous
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
293 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
accessory
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.