Přeskočit na
449830
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonyma:
Lanthanum trichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 680,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 060,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
LaCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-237-5
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
2 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
particle size
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
General description
Lanthanum(III) chloride is an inorganic halide that exhibits good ionic conductivity and unique optical properties. It is widely used to prepare lanthanum nanomaterials and as a catalyst in organic synthesis.
Application
Lanthanum(III) chloride can be used:
  • As a precursor to synthesize carbon fiber/carbon nanotube hybrids.
  • As a catalyst along with chloroacetic acid, for the rapid synthesis ofxanthene derivatives.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
298182211605449822
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
synthesis grade
mp
860 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
mp
92-93 °C (lit.)
mp
783 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanthanum(III) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)