447528
11-Mercapto-1-undecanol
97%
Synonyma:
11-Hydroxy-1-undecanethiol, 11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol, 11-Mercaptoundecanol, MUD
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
33-37 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChI key
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?