Hlavní dokumenty
437417
Sigma-Aldrich
Barium thiosulfate
98%
About This Item
Lineární vzorec:
BaS2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
249.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
98%
form:
solid
Quality Level
assay
98%
form
solid
SMILES string
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/Ba.H2O3S2/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)