Hlavní dokumenty
434124
Sigma-Aldrich
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
Synonyma:
p -Chlorostyrene polymer
About This Item
Lineární vzorec:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
mol wt
average Mw ~75,000 by GPC
transition temp
Tg 106 °C
SMILES string
Clc1ccc(C=C)cc1
Inchi Key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)