416320
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~1,080,000, average Mn ~311,000
Synonyma:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
mol wt
average Mn ~311,000
average Mw ~1,080,000
impurities
<2% benzene
solubility
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
SMILES string
O1C(=O)C=CC1=O.O(C)C=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
InChI key
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
application
- To prepare antimicrobial hydrogels with good mechanical strength, adhesiveness to the skin, and excellent swelling ability. For example, autoclaved mixtures of P(MVE-MA) and PVA (polyvinyl alcohol) can inhibit bacteria growth against Staphylococcus aureus.
- As an electrolyte additive for stabilizing the interface of high-voltage layered Li-rich oxides (LLROs). P(MVE-MA) can absorb more H2O from the electrolyte and suppress the oxidative decomposition of the electrolyte.
- To functionalize electrospun PVA nanofibers for protein adsorption. These modified nanofibrous membranes can be used for protein purification.
- To synthesize separator membranes with good ionic conductivity. These membranes keep the positive and negative electrodes apart and prevent electrical short circuits.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Blood
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?