Hlavní dokumenty
406732
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether
average Mn ~380
Synonyma:
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
form
liquid
mol wt
average Mn ~380
refractive index
n20/D 1.464
density
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
O1C(C1)CO.OC(CO)C
InChI
1S/C3H6O2.C3H8O2/c4-1-3-2-5-3;1-3(5)2-4/h3-4H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3
InChI key
DGOJCIHEPUQYGR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)