Přejít k obsahu
404950
Titanium(IV) methoxide
95%
Synonyma:
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ti(OCH3)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-596-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
impurities
<5% methanol
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) methoxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)