403334
Barium
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99% trace metals basis
form
pieces
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
50.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
0.5% strontium
particle size
1 cm
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChI key
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
- Interactions with fused quartz
- Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)