Přeskočit na
402583
Zinc
shot, <12 mm, 99.99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 040,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 110,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
EC Number:
231-175-3
MDL number:
eCl@ss:
38150401
2 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
shot
reaction suitability
core: zinc
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
<12 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GF09207558GF21025314GF36256631
Zinc shot, &lt;12&#160;mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
402583
Zinc
Zinc foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
GF09207558
Zinc
Zinc foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, 99.9%
GF21025314
Zinc
Zinc foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.95+%
GF36256631
Zinc
description
shot, <12 mm, 99.99% trace metals basis
description
foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
description
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, 99.9%
description
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.95+%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.95%
assay
99.90%
assay
99.95%
form
shot
form
foil
form
foil
form
foil
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)