Přeskočit na
401188
Antimony(III) iodide
98%
Synonyma:
Antimony triiodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 490,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
SbI3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
502.47
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-205-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystalline
Solubility:
acetone: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
1 490,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystalline
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
bp
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
solubility
acetone: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
density
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
203467230898379255
description
98%
description
99.999% trace metals basis
description
powder, 5 μm, ReagentPlus®, 99%
description
99.99% trace metals basis
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
powder
solubility
acetone: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
solubility
ethanol: slightly soluble(lit.), methanol: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
170 °C (lit.)
mp
551 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
density
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)