Hlavní dokumenty
393428
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzo-15-crown-5
97%
Synonyma:
(Benzo-15-crown-5)-4′-ylamine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H21NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.32
Beilstein/REAXYS Number:
1587285
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
76-78 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
InChI key
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)