Přeskočit na
391549
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
97%
Synonyma:
Aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 660,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH(COOCH3)2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-284-5
Beilstein/REAXYS Number:
3696467
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
8 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
functional group
amine, ester
SMILES string
Cl[H].COC(=O)C(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2;/h3H,6H2,1-2H3;1H
InChI key
QWNDKNJSEWOEDM-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl aminomalonate hydrochloride is a hydrochloride salt of a dialkyl aminomalonate.
Application
Dimethyl aminomalonate hydrochloride (aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride) may be used in synthesis of methyl 3-phenyl-5-hydantoincarboxylate and Boc-Leu-Ama(OMe)2(Boc= tert-butyloxycarbonyl, Leu= leucine, Ama= aminomalonic acid). It may be used as starting reagent in the synthesis of the following:
  • (R,S)-2-phenethylcysteine hydrochloride
  • dimethyl 2,2,2-polynitroalkylnitroaminonitromalonate
  • spirotryprostatin B
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D87589A4802220515
description
97%
description
98%
description
-
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
assay
97%
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
-
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
105-107 °C (dec.) (lit.)
functional group
ester, amine
functional group
ester, amine
functional group
-
functional group
ether, phenyl
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)