Hlavní dokumenty
381756
Sigma-Aldrich
Allyl 2-bromo-2-methylpropionate
98%
Synonyma:
Allyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Lineární vzorec:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)