Hlavní dokumenty
366072
Sigma-Aldrich
β-D-Glucose-1-C-d pentaacetate
98 atom % D
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16DH21O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
391.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
optical activity
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
mp
131-134 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
InChI key
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)