Přeskočit na
363634
Semicarbazide
6 wt. % (on silica gel)
Synonyma:
Aminourea, Hydrazinecarboxamide, Isosemicarbazide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 120,00 Kč
2 340,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 780,00 Kč
7 335,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
75.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
MDL number:
2 340,00 Kč
Ceníková cena3 120,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
, 6 wt. % (on silica gel)
SMILES string
NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChI key
DUIOPKIIICUYRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Antibacterial activity: Semicarbazide derivatives, specifically thiosemicarbazide, exhibit significant antibacterial properties influenced by substituent position. This underscores its application in pharmaceutical synthesis and microbial resistance studies (Janowska et al., 2024).
  • Solar cell performance: The application of semicarbazide hydrochloride in suppressing deep-level traps significantly improves the efficiency of tin-based perovskite solar cells, highlighting its potential in energy materials research (Jia et al., 2023).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S220133656PHR1576
Pyrazinamide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1576
Pyrazinamide
description
6 wt. % (on silica gel)
description
≥99%
description
VETRANAL®, analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
composition
, 6 wt. % (on silica gel)
composition
-
composition
-
composition
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)