Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution | 544,00 Kč |
100 g | K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution | 813,00 Kč 691,05 Kč |
500 g | K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution | 2 630,00 Kč |
O této položce
Quality Segment
assay
≥99%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay 97% | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 175-177 °C (dec.) (lit.) | mp 175-177 °C (dec.) (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) | mp 270-274 °C (dec.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Semicarbazide hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bone
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?