Přeskočit na
360023
o-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonyma:
2-Methylphenylmagnesium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 750,00 Kč
800 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 290,00 Kč
6 217,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4MgCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.89
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3537703
2 750,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal of
concentration
1.0 M in THF
density
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ccccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
DSJSQDNPAOUFOJ-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
442178372005757969
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
density
0.956 g/mL at 25 °C
density
1.002 g/mL at 25 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C
density
0.952 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9 + 33872-80-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)