Přejít k obsahu
359556
4-Azidoaniline hydrochloride
97%
Synonyma:
4-Aminophenyl azide hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
N3C6H4NH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7942921
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
165 °C (dec.) (lit.)
functional group
azide
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H6N4.ClH/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8;/h1-4H,7H2;1H
InChI key
SDYAJRBHPPWHSF-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Azidoaniline hydrochloride is suitable for use in the preparation of photo-reactive polymers, poly(acrylic acid) having encorporated phenylazido groups. It may be used in the preparation of 1-(4-aminophenyl)-1H-[1,2,3]-triazol-4-ylcarbonyl-Phe-Gly-Phe-Gly-OH. It is suitable for use in the synthesis of photo-reactive polysaccharides.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)