Přeskočit na
338370
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
97%, solid
Synonyma:
1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl-, rhodium complex, Bis(dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(pentamethylcyclopentadienylrhodium dichloride), Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(II) dimer, Tetrachlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 980,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[Rh(C5Me5)Cl2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
618.08
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
8 980,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: rhodium, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
reaction type: C-Mannosylation
SMILES string
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Application
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Catalyst for:
  • Oxidative olefination reactions
  • C-C bond cleavage of secondary alcohols
  • Ortho C-H olefination of phenol derivatives
  • Oxidative annulation of pyridines
  • Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
  • Amidation reactions
  • Reductive alkylation reactions
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer can be used as a catalyst for:
  • Oxidative olefination reactions
  • C-C bond cleavage of secondary alcohols
  • Ortho C-H olefination of phenol derivatives
  • Oxidative annulation of pyridines
  • Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
  • Amidation reactions
  • Reductive alkylation reactions
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
249939683132686891
description
97%
description
96%
description
Umicore, 98%
description
Umicore
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction type: C-Mannosylation, reaction type: C-H Activation
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
assay
97%
assay
96%
assay
98%
assay
-
form
solid
form
powder
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?